Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Sicherheitsschuhe tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 819022
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15654477
  • 34.40 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Polypropylen
315 mm
1.501 mm
Rund
Weiß auf Blau
PIC M008-Dia 315-PP-CRD/1
Je 1
Innen und Außen
-40 °C bis 120 °C
Global