Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Schlauchverbindungen mit zylindrischen Öffnungen
Diese Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Schlauchverbindungen aus Polypropylen mit zylindrischen Öffnungen sind in verschiedenen Größen lieferbar und eignen sich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen.
5.47 € - 11.30 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchröhrchenanschluss |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EU-Lebensmittel, RoHS |
Autoklavierbar | Ja |
Material | Polypropylen |
Verpackungsmenge | 10/Packung; 20/Scale |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10044890
|
Buerkle™
8701-0004 |
3 bis 5 mm |
5.47 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11836563
|
Buerkle™
8701-0006 |
5 bis 7 mm |
5.90 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11816583
|
Buerkle™
8701-0008 |
7 bis 9 mm |
6.65 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10054890
|
Buerkle™
8701-0010 |
9 bis 11 mm |
7.50 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11856603
|
Buerkle™
8701-0012 |
11 bis 13 mm |
8.70 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11866603
|
Buerkle™
8701-0014 |
13 bis 15 mm |
11.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Lieferbar in mehreren Größen
- Polypropylen
- Temperaturbeständig bis zu +135 °C
- Sterilisierbar
Spezifikation
Schlauchröhrchenanschluss | |
Ja | |
10/Packung; 20/Scale | |
Gerade | |
135 °C |
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Polypropylen | |
Bis zu 135 °C temperaturbeständig | |
Durchsichtig |