Learn More
Buerkle™ Polypropylen-Schlauchverbindungen mit zylindrischen Öffnungen
Diese Verbinder gewährleisten einen flexiblen und sicheren Anschluss in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Buerkle™ Schlauchverbindungen aus Polypropylen mit zylindrischen Öffnungen sind in verschiedenen Größen lieferbar und eignen sich zum Erweitern, Anschließen, Verzweigen, Verbinden und Reparieren von Schläuchen.
Marke: Buerkle™ 8701-0008
6.15 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferbar in mehreren Größen
- Polypropylen
- Temperaturbeständig bis zu +135 °C
- Sterilisierbar
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS | |
Ja | |
7 bis 9 mm | |
Bis zu 135 °C temperaturbeständig | |
Durchsichtig |
Schlauchröhrchenanschluss | |
Polypropylen | |
10/Packung; 20/Scale | |
Gerade | |
135 °C |