Learn More
Brand™ Erlenmeyerkolben aus Polypropylen
Hochklarer Kolben für eine gute Sichtbarkeit des Inhalts bei routinemäßigen Laborverfahren.
42.45 € - 65.35 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10799581
|
Brand™
93172 |
100 ml |
42.45 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11888381
|
Brand™
93175 |
250 ml |
65.35 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10465221
|
Brand™
93185 |
1000 ml |
55.15 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Lieferung mit Schraubverschluss
- Mit blauen Graduierungsmarkierungen
- Hals mit Normschliff-Buchse
- In Packungen mit 6 Stück, außer 1000-ml-Kolben, der in einer Packung mit 4 Stück geliefert wird
Spezifikation
Polypropylen | |
Schraubverschluss |