Learn More
Brand™ Erlenmeyerkolben aus Polypropylen
Hochklarer Kolben für eine gute Sichtbarkeit des Inhalts bei routinemäßigen Laborverfahren.
Marke: Brand™ 93172
30.72 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferung mit Schraubverschluss
- Mit blauen Graduierungsmarkierungen
- Hals mit Normschliff-Buchse
- In Packungen mit 6 Stück, außer 1000-ml-Kolben, der in einer Packung mit 4 Stück geliefert wird
Spezifikation
100 ml | |
110 mm | |
6 | |
Schraubverschluss |
Polypropylen | |
34/35 | |
GL 40 | |
64 mm |