Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylen-Rührstangen-Baugruppe mit zwei Blättern
Swing-Out, Dual-Blade Paddle Assemblies for use in narrow-necked vessels.
91.05 € - 120.00 €
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0.3 in. |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Welle | 7.9 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Diese Plastikrührstangen zum Mischen der meisten Säuren und korrosiven Lösungen verwenden |
Länge (angloamerikanisch) | 13.8 in. |
Länge (metrisch) | 350.83 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11769988
|
Cole-Parmer™
06367-60 |
100 mm |
120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11759988
|
Cole-Parmer™
06367-40 |
60 mm |
91.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 1 year warranty
- For use in narrow-necked vessels
Spezifikation
0.3 in. | |
Diese Plastikrührstangen zum Mischen der meisten Säuren und korrosiven Lösungen verwenden | |
350.83 mm | |
Polypropylene |
7.9 mm | |
13.8 in. | |
2-Blatt Rührer |