Learn More
Cole-Parmer™ Polypropylen-Rührstangen-Baugruppe mit zwei Blättern
Swing-Out, Dual-Blade Paddle Assemblies for use in narrow-necked vessels.
Marke:  Cole-Parmer™ 06367-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11759988
  • 91.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 1 year warranty
  • For use in narrow-necked vessels
Spezifikation
Spezifikation
2.4 in.
60 mm
Diese Plastikrührstangen zum Mischen der meisten Säuren und korrosiven Lösungen verwenden
350.83 mm
Polypropylene
0.3 in.
7.9 mm
13.8 in.
2-Blatt Rührer