Learn More
Kartell™ Becher mit blauer Skala, niedere Form
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12695686
Capacity: 500mL
Click to view available options
Capacity: 500mL
Die Konstruktion aus hochlichtdurchlässigem Polypropylen gewährleistet eine lange Lebensdauer, Transparenz und gute chemische Beständigkeit. Die autoklavierbaren Kartell™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form und blauen Graduierungen stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
Manufactured from highly translucent polypropylene for durability, clarity and good chemical resistance. Autoclavable Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Printed Blue Graduations provide an economical and safe solution for stirring, mixing and dispensing liquids in the laboratory.
  • Permanent gedruckte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
  • Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
  • Klasse B, niedrige Ausführung
  • Konform mit ISO 7056-1981 (E) und BS 5404 Teil 1
  • Suitable for foodstuff
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT24S00632 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum01/08/2024 Catalog Number0182500
ChargennummerT23S02376 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum28/06/2024 Catalog Number0182500
ChargennummerT22S01505 Art des ZertifikatsKonformitätserklärung Datum05/12/2023 Catalog Number0182500
ChargennummerT23S02376 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/02/2024 Catalog Number0182500
ChargennummerT22S01505 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/10/2023 Catalog Number0182500
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Becher mit blauer Skala, niedere Form >