Learn More
Kartell™ Polypropylen-Mikroröhrchen mit Kappe
Für eine Zentrifugalkraft von bis zu 11,000 RZB ausgelegt. Kartell™ Zentrifugen-Mikroröhrchen eignen sich optimal für die Analyse von Proben.
16.15 € - 38.75 €
Spezifikation
Max. RZB | 11 xg |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE–IVD |
Autoklavierbar | Ja |
Farbe | Durchscheinend |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12049917
|
Kartell™
0029700 |
1.5 ml | Polypropylen | Ohne Verschlusskappe |
38.75 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12080018
|
Kartell™
0029800 |
1.5 ml | Polypropylen | Angebrachter Schnappverschluss |
17.40 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11356374
|
Kartell™
0129800 |
0.5 ml | Polypropylen | Angebrachter Schnappverschluss |
16.15 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Ausgelegt für Zentrifugenkräfte bis zu 11.000 RZB.Kartell™ Zentrifugenmikroröhrchen eignen sich ideal für die Probenanalyse.
- Lieferbar mit Kappen
- Hergestellt aus Polypropylen oder Polyethylen
- Autoklavierbar
- CE-Kennzeichnung
- IVD-genehmigt
Spezifikation
11 xg | |
Ja | |
Polypropylen | |
1000/Packung |
CE–IVD | |
Durchscheinend | |
Probenanalyse |