Learn More
Kartell™ Polypropylen-Mikroröhrchen mit Kappe
Für eine Zentrifugalkraft von bis zu 11,000 RZB ausgelegt. Kartell™ Zentrifugen-Mikroröhrchen eignen sich optimal für die Analyse von Proben.
Marke:  Kartell™ 0029700
23.95 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21938" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.63000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12049917
  • 38.75 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ausgelegt für Zentrifugenkräfte bis zu 11.000 RZB.Kartell™ Zentrifugenmikroröhrchen eignen sich ideal für die Probenanalyse.
  • Lieferbar mit Kappen
  • Hergestellt aus Polypropylen oder Polyethylen
  • Autoklavierbar
  • CE-Kennzeichnung
  • IVD-genehmigt 
Spezifikation
Spezifikation
11 xg
Ja
Durchscheinend
Probenanalyse
40 mm
1000/Packung
1.5 ml
CE–IVD
1.5 ml
Polypropylen
Olli-CD
Ohne Verschlusskappe
Pappe