Learn More
Brady™ ADJUSTABLE GATE VALVE LOCKOUT
Die justierbare Absperrvorrichtung für Durchgangsventile kann auf Durchgangsventile von 2,5 bis 16,5 cm angepasst werden und bis zu 3 herkömmliche Durchgangsventilabsperrungen ersetzen, wodurch Kosteneinsparungen erzielt werden Beständig gegen extreme Temperaturschwankungen von -2° bis 8°C.
Marke: Brady™ 064057
Beschreibung
- Lockout/Tagout Absperrvorrichtungen für Ventile, Durchgangsventile
- Verstellbares Blockiersystem für Durchgangsventile
- Kann auf Durchgangsventile von 2,5 bis 16,5 cm angepasst werden und bis zu 3 herkömmliche Durchgangsventilabsperrungen ersetzen
- Beständig gegen extreme Temperaturschwankungen von -20° bis 80°C
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
Rot | |
OSHA 1910,147 | |
6.68 in. | |
169.67 mm | |
54.10 x 209.00 x 130.05 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
130 mm | |
8.23 in. |
ADJ GATE VALVE LOCKOUT 1-6.5 in. W /LABELS | |
Polypropylen | |
Sperrvorrichtung für Auslassventile | |
0.37 in. | |
9,4 mm | |
209,00 x 130,00 mm | |
5.12 in. | |
Je 1 | |
209 mm |