Learn More
Medline™ Pasteur-Pipetten aus Polyethylen (PE)
Diese Pipetten eignen sich für eine Reihe von Liquid-Handling-Anwendungen. MEDLINE™ Pasteurpipetten aus Polyethylen bestehen aus transparentem, inerten Polyethylen niedriger Intensität.
Marke: Medline™ 200062
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Alle 0,5 ml bis zu 5 ml graduiert
- Volumetrische Toleranz: ± 10 %
Spezifikation
7.8 mm | |
Unsteril | |
Glühlampenform | |
Transparent | |
154 mm | |
Ja |
Polyethylen | |
500/Packung | |
Versiegelt | |
3 ml | |
Pasteurpipette |