Learn More
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Enghalsflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Beschreibung
Die doppelte Versiegelung durch die Einsteckkappe gewährleistet eine besondere Dichtigkeit.
- Aus Polyethylen
- Abfallende Schultern verringern das Festsetzen von Rückständen
- Kein Auslaufen durch Kappe mit guten Halt
- Markierungspunkte an Schulter und Kappe gewährleisten einen manipulationssicheren Verschluss
- Für die Aufbewahrung von Lebensmitteln geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Material | LDPE |
Halsinnendurchmesser (metrisch) | 33 mm |
Graduierungen | 100 ml |
Zertifizierung/Konformität | EG 1935/2004, EG 10/2011 |
Graduated | Ja |
Öffnung | Eng |
Produkttyp | Enghalsflasche |
Verschlusstyp | Einsatz-Verschluskappe |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Graduierte Polyethylen-Enghalsflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur