Learn More
Thermo Scientific Chemicals Handshuhbeutel aus Polyethylenbeutel
Für den Umgang mit luft-/feuchtigkeitsempfindlichen, hochreinen Chemikalien oder Materialien Ideal für Laboranwendungen und Feldprobenahmen.
130.43 € - 754.76 €
Spezifikation
Material Polyethylen
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Feldprobenahme, Verwendung im Labor
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11443880
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
091717.LK
43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in.) Je 1
130.43 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11463880
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
092717.LK
27 x 17 in. Je 1
138.69 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11473880
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
092717.LL
27 x 17 in. 4/Packung
473.36 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11440960
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
092727.LK
27 x 27 in. Je 1
171.86 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11483880
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
092727.LL
27 x 27 in. 4/Packung
543.71 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15464135
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
093727.LK
37 x 27 in. Je 1
168.84 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15474135
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
093727.LL
37 x 27 in. 4/Packung
612.05 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11413890
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
093737.LK
37 x 37 in. Je 1
238.31 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11403890
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
093737.LL
37 x 37 in. 4/Packung
754.76 €
4 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Eine tragbare Alternative zu herkömmlichen Handschuhboxen
  • Enthält Verschluss, Schlauchkupplung und Baumwollhandschuhe
  • Ideal für den Umgang mit luft-/feuchtigkeitsempfindlichen, hochreinen Chemikalien oder Materialien
  • Für die Verwendung im Labor und/oder bei der Feldprobenahme
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Klar
Feldprobenahme, Verwendung im Labor