Learn More
Thermo Scientific Chemicals Handshuhbeutel aus Polyethylenbeutel
Artikelnummer. 15464135
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
43 x 43 x 28 cm (17 x 17 x 11 in.)
27 x 17 in.
27 x 27 in.
37 x 27 in.
37 x 37 in.
Menge:
4/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 15464135
Marke: Thermo Scientific Chemicals 093727.LK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Umgang mit luft-/feuchtigkeitsempfindlichen, hochreinen Chemikalien oder Materialien Ideal für Laboranwendungen und Feldprobenahmen.
Polyethylene Glove Bag is used for handling the air and moisture sensitive chemicals in laboratories. It is also used for field sampling and minimizes work exposure. Further, it preserves the integrity of the sample during storage. In addition to this, it serves as a portable laboratory for conducting tests and crime scene investigations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Eine tragbare Alternative zu herkömmlichen Handschuhboxen
  • Enthält Verschluss, Schlauchkupplung und Baumwollhandschuhe
  • Ideal für den Umgang mit luft-/feuchtigkeitsempfindlichen, hochreinen Chemikalien oder Materialien
  • Für die Verwendung im Labor und/oder bei der Feldprobenahme
  • In verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyethylen
Farbe Klar
Abmessungen (L x B x H) 37 x 27 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Feldprobenahme, Verwendung im Labor
Enthält Verschluss, Schlauchkupplung und Baumwollhandschuhe
Länge (angloamerikanisch) 37 in.
Menge Je 1