Learn More
Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe
Made of High-glossy PE-foil
Marke:  Carl Roth™ LN63.1
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10658449
  • 23.76 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 19-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • High-glossy PE-foil
  • 100 μm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80°C
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation
Spezifikation
Flame Pictogram/Achtung/Warning/Attention
High Gloss
Temperature-Resistant
100 μm
English
Polyethylene
30 mm
22 mm