Learn More
Carl Roth™ Polyethylen-Etiketts für GHS-Gefahrstoffe
Made of High-glossy PE-foil
Marke:  Carl Roth™ LN47.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10531758
  • N.V. / 250 Stück
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • High-glossy PE-foil
  • 100 μm thick
  • Permanent adhesive
  • Waterproof
  • Temperature stable from -20 to +80°C
  • Signal words trilingual: German, English, French
  • 250 per roll in practical dispenser box
Spezifikation
Spezifikation
Exploding Bomb Pictogram/Gefahr/Danger/Danger
High Gloss
Temperature-Resistant
100 μm
English
Polyethylene
30 mm
22 mm