Learn More
Kartell™ Scheibenmembran aus Polyethylen
Diese Scheiben bestehen aus Polyethylen und haben eine gute chemische Beständigkeit. Kartell™ Polyethylen-Scheibenmembran wird verwendet, um das Filterpapier bei der Arbeit mit einem Buchner Trichter von der Trichterplatte zu trennen.
Marke: Kartell™ 0083800
9.79 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nützliche Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte
- Verhindert Verstopfungen der Filterlöcher
Spezifikation
Screen Filter | |
Polyethylen | |
Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte | |
Circle |
Disc | |
300 μm | |
10/Packung | |
80 mm |