Learn More
Kartell™ Scheibenmembran aus Polyethylen
Diese Scheiben bestehen aus Polyethylen und haben eine gute chemische Beständigkeit. Kartell™ Polyethylen-Scheibenmembran wird verwendet, um das Filterpapier bei der Arbeit mit einem Buchner Trichter von der Trichterplatte zu trennen.
9.75 € - 17.40 €
Spezifikation
Filtertyp | Screen Filter |
---|---|
Material | Polyethylen |
Porengröße | 300 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte |
Anzahl pro Packung | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10214901
|
Kartell™
0084300 |
160 mm |
11.15 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12677765
|
Kartell™
0084000 |
110 mm |
11.25 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10001051
|
Kartell™
0083800 |
80 mm |
10.30 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10448462
|
Kartell™
0083700 |
70 mm |
10.10 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12647785
|
Kartell™
0084400 |
240 mm |
17.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10011051
|
Kartell™
0083900 |
90 mm |
10.70 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10673852
|
Kartell™
0083500 |
45 mm |
9.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10224851
|
Kartell™
0083600 |
55 mm |
9.80 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Nützliche Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte
- Verhindert Verstopfungen der Filterlöcher
Spezifikation
Screen Filter | |
300 μm | |
10/Packung |
Polyethylen | |
Phasengrenzfläche zwischen Filterpapier und perforierter Buchner-Platte |