Learn More
Velp Scientifica™ Tank aus Polycarbonat
Velp Scientifica™ Tank aus Polycarbonat ist ein wichtiges Zubehör zum Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
Marke: Velp Scientifica™ A00000091
255.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21853" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig transparent für eine dauerhafte Sichtkontrolle
Spezifikation
7 l | |
OCB | |
Tank | |
Polycarbonat |