Learn More
Buerkle™ Schlauchklemmen aus Polyacetal
Die Buerkle™ Schlauchklemmen aus Polyacetal eignen sich zum sicheren und festen Anklemmen an Schläuchen.
4.80 € - 6.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schlauchklemme |
---|---|
Material | Polyacetal |
Zur Verwendung mit | Schläuche |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10382482
|
Buerkle™
8678-0006 |
6 bis 6.5 mm |
5.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10054083
|
Buerkle™
8678-0010 |
9 bis 10 mm |
5.75 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10591954
|
Buerkle™
8678-0011 |
10 bis 11 mm |
4.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10696453
|
Buerkle™
8678-0012 |
11 bis 12 mm |
4.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10542403
|
Buerkle™
8678-0014 |
12 bis 14 mm |
5.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10347752
|
Buerkle™
8678-0015 |
13 bis 15 mm |
5.75 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10275872
|
Buerkle™
8678-0017 |
15 bis 17 mm |
4.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10163042
|
Buerkle™
8678-0019 |
17 bis 19 mm |
4.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10616843
|
Buerkle™
8678-0020 |
18 bis 20 mm |
6.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10001922
|
Buerkle™
8678-0022 |
20 bis 22 mm |
6.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10033513
|
Buerkle™
8678-0025 |
23 bis 25 mm |
6.00 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Schlauchklemmen aus Polyacetal (POM)
- Mit einer Vielzahl an Durchmessern
- POM ist weiß, sterilisierbar, rostet nicht, ist dauerhaft elastisch und hygienisch.
Spezifikation
Schlauchklemme | |
Polyacetal | |
Schläuche |