Learn More
Buerkle™ Schlauchklemmen aus Polyacetal
Die Buerkle™ Schlauchklemmen aus Polyacetal eignen sich zum sicheren und festen Anklemmen an Schläuchen.
Marke: Buerkle™ 8678-0025
5.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02350kg
Beschreibung
- Schlauchklemmen aus Polyacetal (POM)
- Mit einer Vielzahl an Durchmessern
- POM ist weiß, sterilisierbar, rostet nicht, ist dauerhaft elastisch und hygienisch.
Spezifikation
Schlauchklemme | |
Schläuche | |
23 bis 25 mm |
Polyacetal | |
10/Packung | |
Weiß |