Learn More
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 250 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben
Die Polar Serie Accel 250 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 250 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -10 bis +80 °C.
3427.05 € - 3798.90 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,74 gal. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 2,8 L |
Zertifizierung/Konformität | UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS |
Kommunikation | Digital |
Kondensatortyp | Luftgekühlt |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12326323
|
Thermo Scientific™
223312100 |
Druckpumpe mit USB und Niedrigfüllstandsschalter | 220/230 V |
3427.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12396313
|
Thermo Scientific™
223412100 |
Saugkraftpumpe mit USB und Wassermangelschalter | 220/230 V |
3798.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 250 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 250 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -10 °C bis +80 °C. Dynamisch, zuverlässig und effizient: Diese leistungsstarken und kompakten Kühler ermöglichen die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Wahlweise mit einer Druck- oder Druck-/Saugpumpe sowie USB-Anschluss erhältlich: die perfekte Lösung für Ihr Labor.
Basierend auf dem Feedback unserer Kunden entwickelt, ermöglichen diese anwenderfreundlichen Umwälzkühler die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Zur Gewährleistung der Bedienfreundlichkeit lassen sich alle Wartungsarbeiten, sei es im Betrieb oder präventiv, über das Frontbedienfeld erledigen.
Bestellinformationen:
Temperaturfernregelung und -kommunikation sind bei ausgewählten Modellen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Thermo Scientific Ansprechpartner.
Eingeschränkte Garantiefrist: Vorbehaltlich aller Garantieansprüche und -ausschlüsse unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegt dieses Produkt der Garantie vom Zeitpunkt des Versands bis neunzig (90) Tage danach.
Haftungsausschluss für die Nutzungseinschränkung für interne Forschung: Jegliche für den Erwerber geltende Einschränkungen zur Nutzung des Produkts/der Produkte ausschließlich für interne Forschungszwecke gelten nicht für Produkt(e) auf den Webseiten, die mit dieser Aussage assoziiert sind.
Spezifikation
0,74 gal. | |
UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS | |
Luftgekühlt | |
Druckpumpe | |
±0,1 °C | |
23.2cm | |
62cm | |
48.7cm | |
30kg |
2,8 L | |
Digital | |
250 W | |
-10 bis +80 °C | |
9,1 in. | |
In 24,8 . | |
19,2 in. | |
66 £ |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.