Learn More
Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 250 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben
Die Polar Serie Accel 250 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 250 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -10 bis +80 °C.
Marke:  Thermo Scientific™ 223312100
2990.70 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12326323
  • 3427.05 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Polar Serie Accel 250 LC Umwälzkühler für Kühl- und Heizaufgaben bieten 250 Watt Kühlleistung bei einem Arbeitstemperaturbereich von -10 °C bis +80 °C. Dynamisch, zuverlässig und effizient: Diese leistungsstarken und kompakten Kühler ermöglichen die Kühlung über den gesamten Temperaturbereich und somit ein schnelles Aufheizen und Abkühlen Ihrer Anwendung. Wahlweise mit einer Druck- oder Druck-/Saugpumpe sowie USB-Anschluss erhältlich: die perfekte Lösung für Ihr Labor.
Eigenschaften:
  • Intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle mit digitaler Steuerung und Anzeige
  • Kleiner innerer Behälter und umfangreiche Kühlleistungen sorgen für kurze Kühl- und Aufheizzeiten.
  • Pumpenoptionen für erhöhten Druck und Durchfluss für anspruchsvolle Anwendungen verfügbar
  • Systemsteuerung ermöglicht einfache Bedienung sowie einfachen Füll- und Entleerungsvorgang.
  • Durch den leichten Zugriff über die Frontplatte muss die Maschine zum Befüllen bzw. Entleeren nicht umpositioniert werden.
  • Luftgekühltes Kühlsystem ermöglicht die Anordnung mehrerer Geräte nebeneinander.
  • Äußerst leiser Betrieb mit weniger als 58 dBA
  • Optionaler USB-Anschluss für serielle Kommunikation
Bestellinformationen:
Temperaturfernregelung und -kommunikation sind bei ausgewählten Modellen verfügbar. Mehr Informationen unter +1 800-258-0830.
Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,74 gal.
2,8 L
Digital
250 W
Druckpumpe
2 kW
Druckpumpe mit USB und Niedrigfüllstandsschalter
9,1 in.
In 24,8 .
19,2 in.
66 £
220/230 V 50 Hz
50Hz
Druckpumpe ; 220-230V/50Hz
UL-zugelassen, CE-Kennzeichen, CSA, WEEE, RoHS
Luftgekühlt
15 l/min.
-10 bis +80 °C
4.4psi
±0,1 °C
23.2cm
62cm
48.7cm
30kg
220/230 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.