Learn More
Micronova™ PocketMop Wischmopps mit flachem Moppkopf
Wird für kontrollierte Umgebungen verwendet
256.00 € - 1000.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Mop |
---|---|
Kopftyp | Flach |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
Benötigt: QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Abmessungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15496324
|
Micronova™
PKMAA-14 |
Blau | Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.) |
292.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15511765
|
Micronova™
PKMAA-18 |
Blau | Mikrofaser, Polyester, Nylon, Urethanschaum | 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in.) |
326.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15536180
|
Micronova™
PKMAA-48 |
Blau | Mikrofaser, 80 Polyester, 20 % Nylon, Urethanschaum | 121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in.) |
1000.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15501765
|
Micronova™
PKM20-14 |
Weiß | Vliesstoff Polyamid, Urethanschaum | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.) | |||||
15581755
|
Micronova™
PKM6-14 |
Weiß | Glatt gestrickter Polyester, Urethanschaum | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.) |
273.48 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15526180
|
Micronova™
PKM11-14 |
Weiß | Texturiertes Polyester, Urethanschaum | 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in.) |
292.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15591755
|
Micronova™
PKM11-18 |
Weiß | Texturiertes Polyester, Urethanschaum | 45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in.) | |||||
Beschreibung
Wird für kontrollierte Umgebungen verwendet
Die Micronova PocketMop™ Flachkopf-Moppbezüge passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen.
- Kostengünstig, geringes Gewicht und einfache Handhabung
- Abgewinkelter Kopf für die praktische Anwendung von Desinfektions- oder Reinigungsmitteln
- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche; von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und Effektivität im nassen und trockenen Zustand.
- Passend für QPSL-Kunststoffrahmen oder QDSL-Edelstahlrahmen
- Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
- Geeignet für die Arzneimittelherstellung, Eigenherstellung von Arzneimitteln, Lebensmittelverarbeitung, Nutrazeutika, Krankenhäuser und medizinische Produkte
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
Mop | |
Unsteril | |
4 in. | |
Ja | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren |
Flach | |
Autoklavierbar | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |