Learn More
Micronova™ PocketMop Wischmopps mit flachem Moppkopf
Wird für kontrollierte Umgebungen verwendet
Marke: Micronova™ PKMAA-48
Benötigt : QPSL Rahmen für Griffe der Serie STA oder QDSL für Griffe der Serie SSU
Beschreibung
Wird für kontrollierte Umgebungen verwendet
Die Micronova PocketMop™ Flachkopf-Moppbezüge passen auf die SlimLine™ Adapter mit 360°-Drehgelenk, die für eine kontrollierte Reinigung bei 180° verriegelt werden können. Die Auswahl an Materialoptionen bietet eine ausgezeichnete Saugfähigkeit und ein effektives Dispergieren von Reinigungs- und Desinfektionsmittel für spezielle Reinigungsanforderungen.
- Kostengünstig, geringes Gewicht und einfache Handhabung
- Abgewinkelter Kopf für die praktische Anwendung von Desinfektions- oder Reinigungsmitteln
- Erhältlich in verschiedenen Längen, passend zur Größe der Oberfläche; von der Reinigung der Ausrüstung bis hin zu einem großen Produktionsraum
- Erhältlich in einer Reihe von Stoffen für die spezielle Reinigung
- NovaPoly — 100 % glatt gestricktes Polyester für ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- PolySorb — 100 % strukturiertes Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmitteln
- MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und Effektivität im nassen und trockenen Zustand.
- Passend für QPSL-Kunststoffrahmen oder QDSL-Edelstahlrahmen
- Das Drehgelenk dreht sich um 360°, kann aber für eine kontrolliertere Reinigung bei 180° verriegelt werden
- Geeignet für die Arzneimittelherstellung, Eigenherstellung von Arzneimitteln, Lebensmittelverarbeitung, Nutrazeutika, Krankenhäuser und medizinische Produkte
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Autoklavierbar
Spezifikation
121,9 x 10,2 cm (48 x 4 in.) | |
Flach | |
48 in. | |
121,9 cm | |
10,2 cm | |
Chemikalien | |
24/Karton | |
Reinigung und Desinfektion von Reinraumoberflächen |
Mop | |
Blau | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
4 in. | |
Ja | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren | |
Mikrofaser, 80 Polyester, 20 % Nylon, Urethanschaum |