Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für UF75, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke: Memmert™ UF75B29718
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
UF75 Ofen | |
Steck-Schlauchverlängerung | |
Außendurchmesser Innendurchmesser 60,3 mm 57 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Steckrohrverlängerung für UF75, gerade > Kann verwendet werden mit: UF75
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur