missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für UF55plus, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke: Memmert™ UF55plusB29719
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
- Gerade
Spezifikation
UF55plus Ofen | |
Steck-Schlauchverlängerung | |
Außendurchmesser Innendurchmesser 60,3 mm 57 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Memmert™ Steckrohrverlängerung für UF55plus, gerade > Kann verwendet werden mit: UF55plus
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur