Learn More
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN55, gerade
Steckrohrverlängerung für Abluftkanäle und ggf. Schlauchanschluss.
Marke:  Memmert™ SN55B29718
Artikelnummer. 17538665
  • 51.25 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Steckrohrverlängerung (Durchmesser außen 60,3 mm, innen 57 mm)
  • Gerade
Spezifikation
Spezifikation
60,3 mm
Sterilisator SN55
Name des Produkts
Memmert™ Steckrohrverlängerung für SN55, gerade > Kann verwendet werden mit: SN55