Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Taq DNA Polymerase, DNA-free
Für Mikrobiomstudien mit geringer Biomasse, die höchste Empfindlichkeit ohne falsch-positive Ergebnisse aufgrund von Kontamination durch Reagenzien erfordern. Hergestellt mit strengsten Qualitätskontrolltests, um das Risiko einer Kontamination mit bakterieller und humaner DNA zu minimieren.
Marke: Invitrogen™
982.71 EUR gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Invitrogen Platinum Taq DNA Polymerase, DNA-free, is manufactured using a novel, closed single-use system together with stringent quality-control testing to minimize the risk of contamination with bacterial and human DNA. This enzyme is an ideal choice for PCR-based applications requiring the high sensitivity without false-positive results from reagent-borne contamination. This DNA-free enzyme provides the same high level of performance and lot-to-lot consistency as standard Platinum Taq DNA Polymerase.
- Zertifizierte niedrige DNA-Kontamination (≤ 0,01 Kopien der bakteriellen gDNA pro Enzymeinheit)
- Sicherer qualitativer und quantitativer Nachweis von Mikroorganismen mit geringer Abundanz aufgrund von fehlendem Signal mit PCR-Kontrollen ohne Template/nur mit Reagenzien
- Gleiche Leistung wie Platinum Taq DNA-Polymerase, die mit einem konventionellen Verfahren hergestellt wird
Platinum Taq-DNA-Polymerase, DNA-frei, ist eine rekombinante Taq-Polymerase, die mit einem firmeneigenen Antikörper komplexiert ist, der die Polymeraseaktivität bei Umgebungstemperaturen blockiert und nach dem anfänglichen Denaturierungsschritt bei 94 °C dissoziiert. Dieser automatische Heißstart bietet eine erhöhte Empfindlichkeit, Spezifität und Ausbeute und ermöglicht eine bequeme Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur. Genau wie die Taq-DNA-Polymerase besitzt die Platinum Taq-DNA-Polymerase, DNA-frei, eine matrizenunabhängige Terminal-Transferase-Aktivität, durch die ein 3′-Desoxyadenosin an die Produktenden angehängt wird, und eine 5'′-3'′-Exonuklease-Aktivität.
- Für die Amplifikation von DNA aus komplexen genomischen und viralen Templates sowie in RT-PCR
- Ideal für PCR-Assays, die eine höhere Sensitivität und Spezifität erforderln, um uneindeutige oder falsch-positive Ergebnisse zu minimieren
Spezifikation
• Platinum Taq DNA-Polymerase, DNA-frei, 5 x 100 µl • 10X PCR-Puffer (-MgCl2), DNA-frei, 5 x 1,25 ml • 50 mM MgCl2, DNA-frei, 2 x 1 ml In einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik bei -5 bis -30 °C lagern. |
|
Niedrig | |
Standard | |
5 x 500 E | |
Heißstart-PCR | |
1 X | |
2000 Reaktionen | |
Separate Komponenten | |
DNA |
Tube | |
Platinum Taq DNA-Polymerase | |
Taq DNA-Polymerase | |
Trockeneis | |
5 U/μL | |
Integrierter Heißstart | |
3'-A | |
max. 5 kb |