Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start Green PCR Master Mix (2x)
Invitrogen™ Hot-Start Green PCR Master Mix für schnelle und einfache PCR
Marke:  Invitrogen™ 14000013
250.50 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899844
Beinhaltet: 4 x 1,25 ml Platinum II PCR Master Mix (2X), 2 x 1,25 ml Platinum GC-Enhancer; 4 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), available in colorless and green formats, offers Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase premixed with Platinum II PCR buffer and dNTPs for convenient PCR setup. Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase is designed for universal primer annealing and fast, easy PCR with its unique combination of innovative buffer, high-performance engineered Taq DNA polymerase and leading hot-start technology. This master mix is provided with the optional Platinum GC Enhancer for specific amplification and improved yields of GC-rich targets.
Invitrogen™ Platinum™ Taq II Hot-Start-DNA-Polymerase wurde für das universelle Primer-Hybridisieren und schnelle, einfache PCR mit seiner einzigartigen Kombination aus innovativem Puffer, leistungsstarkem Taq und führender Heißstarttechnologie entwickelt.
  • Innovativer Puffer — ermöglicht ein universelles Primer-Hybridisierungsprotokoll durch isostabilisierende Primer-Template-Duplexstrukturen
  • Spezielles Taq — bietet schnelles Cycling und Toleranz gegenüber gängigen Inhibitoren
  • Platin-Heißstart-Technologie — gewährleistet eine überragende Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute und ermöglicht die Einrichtung von Reaktionen bei Raumtemperatur
  • Optionaler grüner Puffer — reduziert Pipettierfehler bei direkter Gelbeladung
Zusätzlich:
  • Antikörper-vermittelter Heißstart
  • Universelles Protokoll zur Hybridisierung
  • Inhibitor-Resistenz
Anwendungen:
  • Genotypisierung
  • PCR mit hohem Durchsatz
  • GC-reiche Templates
  • Schnelle PCR
  • Amplifikation von Proben mit suboptimaler Reinheit
  • Direkte PCR mit Blut
  • PCR mit DNA, die aus FFPE-Proben extrahiert wurde
  • Kolonie-PCR
  • PCR aus bakteriellen 16S-rRNA-Genen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Platinum II PCR Master Mix (2X), 4 x 1,25 ml
• Platinum GC-Enhancer, 2 x 1,25 ml
• Wasser, nukleasefrei, 4 x 1,25 ml
Lagerung bei -20 °C in einem Gefriergerät ohne Abtauautomatik.
Hoch
Schnell oder standardmäßig
Trockeneis
2X
Integrierter Heißstart
3'-A
5 kb oder weniger
Colorless
Tube
Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
Hot Start PCR Master Mix
Heißstart-PCR
1X
200 Reaktionen
SuperMix oder Master Mix
DNA
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke