Learn More
Kinematica™ Plate stand ST-P15/320 POLYTRON stainless steel
Ständer aus Edelstahl mit Basis, höhenverstellbare Halterung zur Unterstützung des Antriebs und der Basis.
Marke: Kinematica™ 11040013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit höhenverstellbarer Halterung aus Edelstahl zur Unterstützung des Antriebs, für die Verwendung mit dem Polytron™ PT1300 D-Antrieb.Spezifikation
Plattenstativ | |
PT 1300 D Dispergierer | |
ST-P 15/320 |
1300D Halter aus Edelstahl | |
Der Sicherheitsring verhindert ein unkontrolliertes Absenken der Antriebseinheit. Kann auch zur Befestigung der Höhe der Antriebseinheit verwendet werden. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinematica™ Plate stand ST-P15/320 POLYTRON stainless steel >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur