Learn More
Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar
Keimzahlbestimmung lebensfähiger Organismen in Milch, Wasser, Lebensmitteln und Milchprodukten mit diesem nicht-selektiven Medium.
Marke: Thermo Scientific™ PO0158A
9.19 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie die gebrauchsfertig in Flaschen abgefüllten nichtselektiven Thermo Scientific™ Plate-Count-Agar zur Zählung lebensfähiger Organismen in Milch, Milchprodukten, Wasser, Lebensmitteln und anderen Hygieneproben.
Dieses Standardmedium entspricht der APHA-, AOAC- und PHLS-Formulierung.Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Gemäß CEN ISO/TS 11133-2 getestet. | |
2° to 10°C, away from light | |
United Kingdom | |
Agar | |
Flow Wrapped - Single Layer |
Straw, clear | |
90mm-Einzelplatte | |
Plate Count Agar | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10/Pk. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%