Learn More
Memmert™ Universalschrank UN mit natürlicher Konvektion und TwinDISPLAY
Artikelnummer. 12627007 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
32 l
53 l
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
Anzahl Einschübe:
3
4
5
6
8
9
14
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12627007
Marke: Memmert™ UN450plus
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für präzises trocknen, erwärmen, tempern, altern, einbrennen, prüfen und aushärten in Forschung, Wissenschaft, Industrie und Qualitätssicherung.
Präzise, anwenderfreundlich, hochwertig – diese drei Wörter beschreiben den Memmert Universalofen UNplus.
  • Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Einstellbereich der Temperatur: bis zu +300 °C
  • Definierte und programmgesteuerte Lüfterdrehzahl
  • Rundum-Heizsystem: absolut gleichmäßige und präzise Temperaturverteilung
  • Vorgewärmte Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
  • AtmoCONTROL Software auf einem USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY – adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
  • Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Luftklappenstellung, Programmzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
  • Übertemperaturschutz
Das technologisch perfektionierte Meisterwerk aus hochwertigem, hygienischem, leicht zu reinigendem Edelstahl lässt hinsichtlich der Lüftungs- und Steuerungstechnik keine Wünsche offen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cUL, DVE, EAC, GS, CE
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Reglertyp TwinDISPLAY. Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Konvektionstyp Natürliche Luftzirkulation
Kapazität (metrisch) 449 l
Temperatur (metrisch) 20°bis 300 °C
Typ Heizofen
Display 2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturkontrolle bei wissenschaftlichen, Forschungs- und Materialtests in der Branche
Enthält PC-Software AtmoCONTROL
Isolierung Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
Material Edelstahl
Max. Einschublast 30 kg
Modell UN450PLUS
Anzahl Einschübe 8
Steckertyp Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ)
Sicherheitsmerkmale Temperaturkontrolle, Autodiagnosesystem
Einschubmaterial Edelstahl
Temperaturregelung Adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler
Temperaturstabilität Bis zu 99,9 °C“ 0,1 / ab 100 °C: 0,5
Zeitschaltuhr Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (T x B x H) innen 600 x 1040 x 720 mm
Abmessungen (L x B x H) 1224 x 1247 x 784 mm
Länge (metrisch) 784 mm
Breite (metrisch) 1224 mm
Innenbreite (metrisch) 1040 mm
Höhe (metrisch) 1247 mm
Innenhöhe (metrisch) 720 mm
Tiefe (metrisch) 784 mm
Innentiefe (metrisch) 600 mm
Versandgewicht (metrisch) 185 kg
Gewicht (metrisch) 161 kg
Elektrische Anforderungen 400 V, 50/60 Hz
Spannung 400 V
Wirkleistung 5800 W
Frequenz 50 Hz