Learn More
Micronova™ Abzieher für kontrollierte Umgebungen
Abzieher aus Kunststoff mit doppeltem Schaumstoff, erhältlich in fünf Farben für HACCP-Konformität von Programmen und Farbcodierungen. Die integrierte Klinge entfernt Fugen und Spalten und verringert so die Orte für das Wachstum von Bakterien. Langlebig und rostfrei. Der Rahmengriff ist mit einem Gewinde versehen und kann mit Kunststoffgriffen der STA-Serie verwendet werden.
Marke: Micronova™ SQDG-24
Beschreibung
Die Micronova Kunststoff-Abzieher reinigen problemlos glatte oder unebene Oberflächen und minimieren Kontaminationsbereiche, indem sie Schmutz und Bakterienwachstum reduzieren. Zur Verwendung mit Kunststoffgriffen der Serie STAH oder STAEH. In verschiedenen Farben erhältlich.
- Strapazierfähige Polypropylen-Abzieher
- Auswahl zwischen Vollgummi- oder Doppelschaumblättern
- Hervorragend geeignet für den Einsatz auf glatten Oberflächen und unebenen Bodenoberflächen
- Verhindert gefährliche Funken bei der Beseitigung von brennbaren Flüssigkeiten
- Erhältlich in einer Breite von 45 und 60 cm
- Für sicheren Sitz mit STAH- oder STAEH-Griffen verwenden
- Rostet nicht
Spezifikation
Abzieher, ACME-Gewindeende | |
Bei Nichtgebrauch kühl und trocken lagern. | |
Nein | |
Kunststoffgriffe der Serie STA | |
1,5 in. |
Grün | |
61 x 3,8 cm (24 x 1,5 in.) | |
Abzieher für Böden, Wände und Fenster | |
Schaumstoffblatt, Polypropylen-Rahmen | |
3,8 cm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047693-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2025 | SQDG-24 |
026914-000 | Analysenzertifikat | 29/07/2021 | SQDG-24 |