Learn More
3M™ Brillenspender aus Kunststoff
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
7 x 20 x 56cm
Spezifikation
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 56 cm |
Breite (metrisch) | 20 cm |
Beschreibung | Brillenspender |
Tiefe (metrisch) | 7 cm |
Produkttyp | Brillenspender |
Abmessungen (L x B x H) | 7 x 20 x 56cm |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | Kunststoff |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Brillenspender aus Kunststoff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur