Learn More
Bochem™ Labortablett aus Edelstahl
Artikelnummer. 10303901
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
290 x 220 x 60 mm
290 x 225 x 50 mm
355 x 305 x 60 mm
400 x 270 x 80 mm
400 x 280 x 70 mm
560 x 385 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10303901
Marke: Bochem™ 8704
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Labortablett aus Edelstahl von Bochem™ eignet sich zum Aufbewahren und Tragen von Laborartikeln, die für Experimente im Labor verwendet werden.
  • Edelstahl
  • Abgerundete Kanten
  • Stahlseiten zum Schutz des Inhalts
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 560 x 385 mm
Abmessungen (L x B x H) 400 x 280 x 70 mm
Höhe (metrisch) 70 mm
Länge (metrisch) 280 mm
Material Edelstahl
Typ Labortablett
Breite (metrisch) 400 mm
Menge Je 1
Form Rechteckig