Learn More
Cole-Parmer™ Schaumstoff-Stopfen
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
35 bis 45 mm
45 bis 50 mm
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
80 Stück
Beschreibung
- Atmungsaktiv, nicht absorbierend, chemisch beständig und hitzetolerant
- Offenzelliger Schaum mit einheitlicher Dichte
- Lässt keine Fasern zurück
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 45 bis 50 mm |
| Menge | 80 Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Material | Kunststoffschaum |
| Produkttyp | Stopfen |