Learn More
Buerkle™ Universal-Fasstrichter aus Kunststoff
Allzwecktrichter mit Aufhängeöse für sicheres Befüllen von Behältern.
13.10 € - 166.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel |
---|---|
Enthält | Aufhängungsöse |
Produkttyp | Trichter mit Schaft |
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10386562
|
Buerkle™
9602-0200 |
200 mm |
13.10 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
10645293
|
Buerkle™
9602-0250 |
250 mm |
22.85 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11951491
|
Buerkle™
9602-0350 |
350 mm |
51.85 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11961491
|
Buerkle™
9602-0400 |
400 mm |
104.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10466061
|
Buerkle™
9602-0450 |
430 mm |
166.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus Polypropylen oder Polyethylen hergestellt
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Für Lebensmittel | |
Aufhängungsöse | |
Trichter mit Schaft |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Universal-Fasstrichter aus Kunststoff