Learn More
Buerkle™ Universal-Fasstrichter aus Kunststoff
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
200 mm
250 mm
350 mm
400 mm
430 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Polypropylen oder Polyethylen hergestellt
- In verschiedenen Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 250 mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 30 mm |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel |
| Enthält | Aufhängungsöse |
| Produkttyp | Trichter mit Schaft |