Learn More
Plas Labs™ Broome-Restrainer für Kleinnager
Optimal für Injektionen oder Blutproben
148.40 € - 165.36 €
Spezifikation
Farbe | Klar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Injektionen oder Blutentnahmen |
Typ | Nagerabwehr |
Material | Noryl™ Kunststoff |
Sterilisationsmethode | Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F |
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Gewichtsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Gewichtsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12505846
|
Plas Labs™
551BSRR |
1 in. | 3,75 in. | 15 bis 30 g |
148.40 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
13204979
|
Plas Labs™
553-BSRR |
2 Zoll | 8 in. | 125 bis 250 g |
154.76 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15193745
|
Plas Labs™
554-BSRR |
2,5 in. | 8,5 in. | 250 bis 500 g |
165.36 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- Einfacher Zugriff auf den Nager
- Hindert den Nager am Wegdrehen
- Sicherheit beim Umgang mit den Versuchstieren
- Hergestellt aus durchsichtigen Materialien für guten Blick auf das Versuchstier
Spezifikation
Klar | |
Nagerabwehr | |
Chemisch sterilisiert oder gewaschen bei 180 °F |
Injektionen oder Blutentnahmen | |
Noryl™ Kunststoff | |
Besen |