Learn More
Motic™ CCIS Plan-achromatische Phasenobjektive
CCIS™ EC-H Plan-Phasen-Objektiv, negative Phase, ist mit allen Mikroskopen der BA-Serie kompatibel.
186.00 € - 533.00 €
Spezifikation
Typ | Achromatisches CCIS-Planphasenobjektiv, negative Phase |
---|---|
Sichtfeld | EC-H Planphase |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Serie BA Microscope |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13435489
|
Motic™
1101001703391 |
10X |
186.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13425509
|
Motic™
1101001703421 |
Gehäuse 100X |
533.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13475489
|
Motic™
1101001703401 |
Gehäuse 20X |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13445499
|
Motic™
1101001703411 |
Gehäuse 40X |
361.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie
- EC-H Planphase
- Negative Phase
- Verfügbare Vergrößerungen/Numerische Aperturen:
- 10x/0.25 (WD = 17.4 mm)
- 20x/0.45 (WD = 0.9 mm)
- 40X/0.65/S (WD=0.5 mm)
- 100x/1.25/S-Öl (WD = 0.15 mm)
Spezifikation
Achromatisches CCIS-Planphasenobjektiv, negative Phase | |
EC-H Planphase | |
Serie BA Microscope | |
Je 1 |