Learn More
Motic™ CCIS Plan-achromatische Phasenobjektive
CCIS™ EC-H Plan-Phasen-Objektiv, negative Phase, ist mit allen Mikroskopen der BA-Serie kompatibel.
Brand: Motic™ 1101001703401
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Zur Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie
- EC-H Planphase
- Negative Phase
- Verfügbare Vergrößerungen/Numerische Aperturen:
- 10x/0.25 (WD = 17.4 mm)
- 20x/0.45 (WD = 0.9 mm)
- 40X/0.65/S (WD=0.5 mm)
- 100x/1.25/S-Öl (WD = 0.15 mm)
Specifications
Achromatisches CCIS-Planphasenobjektiv, negative Phase | |
0,9 mm WD | |
Gehäuse 20X |
EC-H Planphase | |
Serie BA Microscope | |
Je 1 |