Learn More
Fisherbrand™ Glatter Kolbenkopf für Gewebeschleifer aus PTFE
Zur Verwendung mit einem Glasgefäß für die Homogenisierung von Gewebematerial. Der einfache Kolben für den Gewebeschleifer besteht aus reinem PTFE.
15.50 € - 31.05 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Autoklavierbar | Ja (einzeln) |
Farbe | Weiß |
Material | Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen |
Produkttyp | Gewebemühle-Homogenisator |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10709382
|
Fisherbrand™
011.202 |
2 ml | 230 mm |
16.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10586062
|
Fisherbrand™
011.205 |
5 ml | 235 mm |
15.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10177701
|
Fisherbrand™
011.210 |
10 ml | 270 mm |
15.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10015941
|
Fisherbrand™
011.215 |
15 ml | 270 mm |
19.95 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10025941
|
Fisherbrand™
011.230 |
30 ml | 270 mm |
27.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10025951
|
Fisherbrand™
011.250 |
50 ml | 270 mm |
31.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE- Ultrarein, keine Kontamination
- Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
- Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Je 1 | |
Weiß | |
Gewebemühle-Homogenisator | |
Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß |
Ja (einzeln) | |
Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen | |
Reduzierung der Partikelgröße |