Learn More
Fisherbrand™ Glatter Kolbenkopf für Gewebeschleifer aus PTFE
Zur Verwendung mit einem Glasgefäß für die Homogenisierung von Gewebematerial. Der einfache Kolben für den Gewebeschleifer besteht aus reinem PTFE.
Marke: Fisherbrand™ 011.215
Beschreibung
Edelstahlschaft mit Kolbenstopfen aus PTFE- Ultrarein, keine Kontamination
- Standardmäßige Höhe von 0.15 bis 0.25 mm
- Die angegebenen Volumina sind die Arbeitsvolumina mit eingesetztem Kolben.
Spezifikation
Je 1 | |
Weiß | |
Edelstahlschaft mit PTFE-Kolbenstopfen | |
Reduzierung der Partikelgröße | |
270 mm |
Ja (einzeln) | |
15 ml | |
Gewebemühle-Homogenisator | |
Gewebeschleifer/Homogenisierer, Glasgefäß |