Learn More
Piperidin, 99,5 %, gereinigt durch Redestillation, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10411060
Piperidin, 99,5 %, gereinigt durch Redestillation, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10411060
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10411060
Marke: Thermo Scientific Acros 433841000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-89-4
Summenformel C5H11N
Molekulargewicht (g/mol) 85.15
InChI-Schlüssel NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Piperidin
SMILES C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Piperidine
Schmelzpunkt -11.0°C
Dichte 0.8620 g/mL
Siedepunkt 106.0°C
Flammpunkt 16°C
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4515 to 1.4535
Menge 100 mL
Merck Index 15, 7580
Relative Dichte 0.862
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene, soluble in chloroform, acetone and ethanol
Viskosität 1.46 mPa.s (20°C)
Formelmasse 85.15
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number433841000,433840010
ChargennummerA0456062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2023 Catalog Number433841000,433840010
ChargennummerA0452322 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number433841000,433840010
ChargennummerA0389795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number433841000,433840010
ChargennummerA0438108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2022 Catalog Number
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Piperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Name des Produkts
Piperidin, 99,5 %, gereinigt durch Redestillation, AcroSeal(R), Thermo Scientific Chemicals >