Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA)
Flaschen mit zu 99.5 % reiner TFA (MW 114.02, CAS 76-05-01) flüssig (Verkauf nach Gewicht); für den HPLC-Einsatz als Ionenpaarungsmittel bei Umkehrphasen-Peptidtrennungen.
105.06 € - 794.00 €
Spezifikation
Namenshinweis | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
---|---|
Reinheit (%) | 99.5% (TFA) |
Physikalische Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11808223
|
Thermo Scientific™
TS-28904 |
10 x 1 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10270594
|
Thermo Scientific™
28904 |
10 x 1 ml |
197.00 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
10762735
|
Thermo Scientific™
28902 |
10 x 1 g |
163.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11501084
|
Thermo Scientific™
TS-28902 |
10 x 1 g | N/A | N/A | N/A | |||||
10628494
|
Thermo Scientific™
28903 |
100 g |
252.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
11511084
|
Thermo Scientific™
TS-28903 |
100 g | N/A | N/A | N/A | |||||
13416806
|
Thermo Scientific™
TS-28901 |
500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
11875825
|
Thermo Scientific™
28901 |
500 ml |
794.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoressigsäure (TFA) wird nach strengen Vorgaben hergestellt und getestet, damit ein hervorragendes Verhalten als Ionenpaarungsagenz bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung gegeben ist.
Bei komplexen Peptidtrennungen kann die Selektivitätsvarianz der Schlüssel zum Erfolg sein. Das Variieren der mobilen Phasenzusammensetzung auf derselben Säule kann die Selektivität genug ändern, um Peptid zu lösen, das ansonsten überlappen würde. Die TFA-Konzentration wird normalerweise mit 0.1 % für die Umkehrphasen-HPLC von Peptiden angegeben. Für reproduzierbare Separationen von Lauf zu Lauf oder von Labor zu Labor ist es wichtig, dass die Konzentrationen dieselben sind.
Besonderheiten:
- Reinheit: >99.5 % TFA und außergewöhnliche Klarheit ermöglicht einen empfindlichen, nicht zerstörerischen Peptid-Nachweis bei niedriger UV-Wellenlänge
- Hochleistungsverpackung: Verpackt unter Stickstoff in Braunglas mit schützenden TFE-beschichteten Flurkohlenwasserstoffkappen zur Sicherstellung der TFA-Integrität
- Auswahl an praktischen Formaten: 1 ml-Ampullen können 1 l von 0.1 % v/v TFA-Lösung für die mobile Phase in Umkehrphasenchromatographie in kürzester Zeit vorbereiten
Bestellinformationen:
Ein Kreuz (X) in der Bestelltabelle zeigt an, dass Gebühren für den Versand von biologischen Gefahrenstoffen anfallen.
Bestellinformation
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Spezifikation
Trifluoroacetic Acid (TFA) | |
99.5% (TFA) | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25° C.
- Trifluoroacetic Acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P315-Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.