Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Trifluoressigsäure (TFA)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Trifluoressigsäure (TFA) wird nach strengen Vorgaben hergestellt und getestet, damit ein hervorragendes Verhalten als Ionenpaarungsagenz bei der Umkehrphasen-Peptidtrennung gegeben ist.
Bei komplexen Peptidtrennungen kann der Schlüssel zum Erfolg in der Variation der Selektivität liegen. Das Variieren der Zusammensetzung der mobilen Phase an derselben Säule kann die Selektivität ausreichend ändern, um eine Auflösung für Peptide zu erzielen, die sonst überlappen würden. Die TFA-Konzentration wird für die HPLC von Peptiden mit Umkehrphase in der Regel mit 0,1 % angegeben. Für reproduzierbare Trennungsergebnisse zwischen mehreren Durchläufen bzw. bei der Verarbeitung in verschiedenen Laboren ist die Verwendung identischer Konzentrationen entscheidend.
Leistungsmerkmale:
- Reinheitsgrad: > 99,5 % TFA und außergewöhnliche Klarheit ermöglichen einen empfindlichen, zerstörungsfreien Peptidnachweis bei niedrigen UV-Wellenlängen
- Hochleistungsverpackung: Abgefüllt unter Stickstoff in Braunglas mit PTFE-ausgekleideten Fluorocarbonschutzkappen zur Erhaltung der TFA-Integrität.
- Komfort durch Formatauswahl: Mit 1 ml-Ampullen können Sie bei der Chromatographie mit Umkehrphase in kürzester Zeit 1 l 0,1%ige (v/v) TFA-Lösung für die mobile Phase vorbereiten
- CAS-Nr.: 76-05-1
Lagerinformationen
- Im Originalbehälter an einem vor direkter Sonneneinstrahlung, trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort lagern.
- Sollte bei 20 °C bis 25 °C gelagert werden
Bestellinformation
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Spezifikation
Spezifikation
| Namenshinweis | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| CAS | 76-05-01 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.02 |
| Reinheit (%) | 99.5% (TFA) |
| Menge | 10 x 1 g |
| Physikalische Form | Flüssig |