Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard
Der Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard ist ein gefriergetrocknetes Hefe-Peptid-Gemisch aus vier kongenen Stämmen, die zur Überwachung der LC-MS/MS-Systemleistung zur Tandem Mass Tag(TMT)-Quantifizierung mit TMT11plex Reagenzien markiert sind.
415.00 € - 1440.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
---|---|
Produkttyp | Hefeverdauung, Standard |
Produktlinie | Pierce™ |
Versandbedingung | Nasseis |
Ausgangsmaterial | Peptides |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15943034
|
Thermo Scientific™
A40938 |
20 μg |
415.00 €
20 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15908975
|
Thermo Scientific™
A40939 |
5 x 20 μg |
1440.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Praktisch – Vormarkiert mit TMT11plex Reagenzien in einem gebrauchsfertigen, gefriergetrockneten Format
- Hoch validiert – Hefestämme, die auf Genotyp, äquimolares Mischen der TMT-markierten Stämme und die Gesamtproteinquantifizierung mit TMT überprüft wurden
- Diagnostik – ausgezeichnetes QC-Assay-Hifsmittel für die Qualitätsbewertung des LC- und MS-Gerätestatus
- Quantitativ – Ausgelegt auf die Messung der quantitativen Präzision der TMT-Reporterionen für jeden der 11 Kanäle
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptides | |
Mass Spectrometry | |
Pulver |
Hefeverdauung, Standard | |
Nasseis | |
MS Standard | |
Kalibrierung |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.