Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard
Der Thermo Scientific™ Pierce™ TMT11plex Yeast Digest Standard ist ein gefriergetrocknetes Hefe-Peptid-Gemisch aus vier kongenen Stämmen, die zur Überwachung der LC-MS/MS-Systemleistung zur Tandem Mass Tag(TMT)-Quantifizierung mit TMT11plex Reagenzien markiert sind.
Marke: Thermo Scientific™ A40939
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Praktisch – Vormarkiert mit TMT11plex Reagenzien in einem gebrauchsfertigen, gefriergetrockneten Format
- Hoch validiert – Hefestämme, die auf Genotyp, äquimolares Mischen der TMT-markierten Stämme und die Gesamtproteinquantifizierung mit TMT überprüft wurden
- Diagnostik – ausgezeichnetes QC-Assay-Hifsmittel für die Qualitätsbewertung des LC- und MS-Gerätestatus
- Quantitativ – ausgelegt zur Messung der quantitativen Präzision der TMT-Reporterionen für jeden der 11 Kanäle
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Pierce™ | |
Peptides | |
Mass Spectrometry | |
5 x 20 μg |
Hefeverdauung, Standard | |
Nasseis | |
MS Standard | |
Kalibrierung | |
Pulver |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.